Key Documents
GF22072890
Tungsten-copper alloy, W60Cu40
foil, 25 x 50mm, 0.25mm thickness
Sinonimo/i:
W 180250
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 220-728-90
Misura × spessore
25 mm × 50 mm × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)