Documenti fondamentali
GF21746662
Polypropylene
(PP), sheet, thickness 1 mm, size 500 × 500 mm
Sinonimo/i:
PP303100
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 217-466-62
Misura
500 × 500 mm
Spessore
1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)