Documenti fondamentali
GF63935860
Polypropylene
(PP), granule, 4 mm nominal granule size, weight 100 g, condition isotactic
Sinonimo/i:
PP306315
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 639-358-60
Peso
100 g
Dimensione nominale granuli
4 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)