Documenti fondamentali
GF56362642
Polyethylene - Low Density
(LDPE), granule, 5 mm nominal granule size, weight 100 g
Sinonimo/i:
ET316300
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 563-626-42
Peso
100 g
Dimensione nominale granuli
5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Polyethylene Linear low density, melt index 1.0 g/10 min (190°C/2.16kg)
Sigma-Aldrich
428078
Polyethylene
Polyethylene Ultra-high molecular weight, surface-modified, powder, 125 μm avg. part. size
Sigma-Aldrich
434264
Polyethylene