ERMEC590
Polyethylene (LDPE)
ERM®, certified reference material
Sinonimo/i:
Polyethylene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
chemicals and industrial polymers
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
ERMEC590
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)