Key Documents
GF57272485
Polycarbonate
(PC), sheet, thickness 2 mm, size 150 × 150 mm, clear
Sinonimo/i:
CT303100
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 572-724-85
Misura
150 × 150 mm
Spessore
2 mm
Colore
clear
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3