Documenti fondamentali
GF46105411
Polycarbonate
(PC), film, thickness 0.25 mm, size 600 × 600 mm, clear
Sinonimo/i:
CT301325
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 461-054-11
Misura
600 × 600 mm
Spessore
0.25 mm
Colore
clear
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF46105411-1EA4061825057224
GF46105411-2EA4061825057231
GF46105411-5EA4061825057248