Documenti fondamentali
GF89911592
Tungsten/Rhenium
wire, W 74%/Re26%, 0.2 mm diameter, length 0.1 m, temper annealed
Sinonimo/i:
W 125410
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 899-115-92
Lunghezza
0.1 m
Diametro
0.2 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)