GF29940048
Tungsten carbide/cobalt (co 10%)
rod, WC 90%/Co 10%, 5 mm diameter, length 100 mm
Sinonimo/i:
W 617905
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 299-400-48
Lunghezza
100 mm
Diametro
5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)