GF43667804
Tungsten carbide/cobalt
rod, WC 94%/Co 6%, 6.35 mm diameter, length 150 mm
Sinonimo/i:
W 607910
About This Item
Codice UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 436-678-04
Lunghezza
150 mm
Diametro
6.35 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)