GF07007116
Tungsten carbide/cobalt
sheet, WC 94%/Co 6%, thickness 1.0 mm, size 100 × 100 mm
Sinonimo/i:
W 603100
About This Item
Codice UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 070-071-16
Misura
100 × 100 mm
Spessore
1.0 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)