GF65974203
Nickel silver alloy, Cu45Zn43Ni10Pb2
500mm rod, 6.35mm diameter
Sinonimo/i:
CZ047910
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 659-742-03
L × diam.
500 mm × 6.35 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF65974203-10EA | 4061829924911 |
GF65974203-1EA | 4061825440149 |
GF65974203-2EA | 4061829955458 |
GF65974203-5EA | 4061831005837 |