Key Documents
GF55165664
Nitinol alloy, Ni55Ti45
500mm tube, 0.8mm outside diameter, 0.1mm wall thickness, 0.6mm inside diameter, superelastic
Sinonimo/i:
NI207080
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 551-656-64
L × spess. parete
500 mm × 0.1 mm
D.E. × D.I.
0.8 mm × 0.6 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)