Documenti fondamentali
GF20375300
Nitinol alloy, Ni55Ti45
0.5m wire, 0.8mm diameter, shape-memory alloy
Sinonimo/i:
NI205101
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 203-753-00
L × diam.
0.5 m × 0.8 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)