Key Documents
GF62412319
Nitinol
rod, 2.5 mm diameter, Ni55%/Ti45%, length 1000 mm, condition superelastic
Sinonimo/i:
NI207925
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 624-123-19
Lunghezza
1000 mm
Diametro
2.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)