Documenti fondamentali
GF62371199
Nitinol alloy, Ni55Ti45
100mm tube, 1.8mm outside diameter, 0.125mm wall thickness, 1.55mm inside diameter, superelastic
Sinonimo/i:
NI207180
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 623-711-99
L × spess. parete
100 mm × 0.125 mm
D.E. × D.I.
1.8 mm × 1.55 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF62371199-5EA4061831016932
GF62371199-1EA4061825437736
GF62371199-2EA4061829965952