Key Documents
WP6122050
Millipore
Chemical Duty Pump, 220 V/50 Hz
Sinonimo/i:
Laboratory vacuum pump
About This Item
Codice UNSPSC:
41105101
eCl@ss:
32012303
NACRES:
NB.24
Ingresso CA/CC
220 V, 50 Hz
Condizioni di spedizione
ambient
Applicazioni
La pompa Chemical Duty, 220 V/50 Hz permette di disporre della differenza di pressione necessaria per filtrare le emulsioni olio-acqua.
Caratteristiche e vantaggi
  • Le portate elevate riducono al minimo il tempo di filtrazione. Il design compatto la rende trasportabile e ne facilita l′uso condiviso tra postazioni di lavoro diverse.
  • Fonte di vuoto per portafiltri, collettori e dispositivi vari
  • Può essere utilizzata con il sistema di filtrazione Samplicity®, il sistema SNAP id®2.0, il supporto per filtrazione da vuoto Multiscreen® HTS e i filtri Stericup®.
Note legali
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SNAP id is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Siyang Zhao et al.
Nanoscale, 12(21), 11703-11710 (2020-05-23)
Water is recognized as a contaminant in lubricating oils. Recently, interfacial materials with special wettability have been broadly developed for oil-water separation. However, solving lubricating oil failure caused by water remains a challenge. Here, a robust superhydrophobic membrane is presented