Key Documents
HAWP02500
Millipore
Membrana filtrante MF-Millipore da 0,45 µm
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white
Sinonimo/i:
Filtri a membrana MCE, pori da 0,45 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
agenzia
in accordance with ASTM® D4898
Descrizione
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
MF-Millipore
Millipore
Parametri
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diam. filtro
25 mm
Spessore
150 μm
Estraibili (gravimetria)
2.5%
Colore
white
Indice di rifrazione
n/D 1.51
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.45 μm pore size
79 % porosity
Capacità
160 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
Punto di bolla
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice filtro: HAWP
Le miscele biologicamente inerti di acetato di cellulosa e nitrato di cellulosa hanno reso i filtri a membrana MF-Millipore una delle membrane più utilizzate nelle applicazioni analitiche e di ricerca.
I filtri MF-Millipore senza tensioattivo Triton contengono quantità minime di agente umettante e hanno un contenuto in acqua estraibile inferiore rispetto ai filtri M-Millipore standard.
Caratteristiche e vantaggi:
- Filtro versatile per applicazioni di monitoraggio biologico e ambientale
- Disponibile con pori di diverse dimensioni, di colore bianco o nero, con o senza membrana quadrettata
- Compatibile con sterilizzazione mediante ossido di etilene, irradiazione gamma o autoclave
Applicazioni
  • Chiarificazione di soluzioni acquose
  • Rimozione di particelle
  • Analisi delle particelle
  • Analisi microbiologiche
  • Isolamento di particelle pseudovirali in acque reflue
  • Microplastiche nelle acqua di grado analitico
  • Binding di acidi nucleici, incluso l′eDNA
Altre note
Istruzioni d′uso
  • Ritenzione degli organismi: Microorganismi
  • Modalità d′azione: Filtrazione (esclusione sterica)
  • Applicazione: Filtrazione generale di laboratorio
  • Uso previsto: Ritenzione o rimozione di contaminanti biologici
  • Istruzioni d′uso: La filtrazione sterilizzante di un liquido attraverso una membrana con pori di dimensioni pari o inferiori a 0,2 μm elimina efficacemente i contaminanti biologici, inclusi batteri, muffe e lieviti. Per la ritenzione selettiva di contaminanti biologici di maggiori dimensioni, il liquido può essere filtrato attraverso membrane con pori di dimensioni pari o superiori a 0,45 μm in modo da intrappolare i microorganismi e supportarne la crescita per la successiva coltura e analisi.
  • Dichiarazione sulla conservazione: Conservare in un luogo asciutto al riparo da fonti di calore.
  • Dichiarazione sullo smaltimento: Smaltire conformemente ai regolamenti federali, nazionali e locali applicabili.
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Ting Sang et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 190, 110938-110938 (2020-03-17)
Dental materials are susceptible to dental plaque formation, which increases the risk of biofilm-associated oral diseases. Physical-chemical properties of dental material surfaces can affect salivary pellicle formation and bacteria attachment, but relationships between these properties have been understudied. We aimed
Luiz Fernando Carvalho-Kelly et al.
Journal of bioenergetics and biomembranes, 52(2), 93-102 (2020-01-23)
Acanthamoeba castellanii is a free-living amoeba and the etiological agent of granulomatous amoebic encephalitis and amoebic keratitis. A. castellanii can be present as trophozoites or cysts. The trophozoite is the vegetative form of the cell and has great infective capacity