Key Documents
HNWP04700
Millipore
Filtro a rete in nylon
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana in nylon con pori da 0,45 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
Nylon membrane
plain filter
white filter
agenzia
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
suitable for EPA 300
Descrizione
0.45 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 47 mm diameter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Diam. filtro
47 mm
Spessore
170 μm
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Punto di bolla
≥2.0 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: HNWP
I filtri in nylon sono compatibili con una vasta schiera di solventi. Sono disponibili due tipi: 1) Filtri in membrane di Nylon con pori di dimensioni da 0,20 a 1,2 µm, e 2) Filtri a rete tessuta con aperture da 5 a 180 µm.
Il nostro filtro a rete di nylon tessuto (NY054700) da 5 µm è usato comunemente nella industria automobilistica per l′analisi della pulizia.
Caratteristiche & Vantaggi:
•Ampia gamma di diametri dei pori disponibili
•Resistente a solventi aggressivi
Applicationi:
Rimozione di particelle e chiarificazione; Filtrazione del solvente; Analisi delle particelle; Controllo delle vernici; Analisi della pulizia nell′industria automobilistica
Tipo di filtro: filtro a rete
Applicazioni
  • Chiarificazione di soluzioni
  • Rimozione di particelle
  • Analisi di particelle
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3