Z290793
Nylon membrane filter discs .45 μm pore size
pore size 0.45 μm, diam. 47 mm, pack of 100
Sinonimo/i:
Nylon membrane filters
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Nylon filter membranes, pore size 0.45 μm, diam. 47 mm, pack of 100
Materiali
Nylon membrane
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pack of 100
Diametro
47 mm
Spessore
60-125 μm
Dimensione pori
0.45 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
With an extractable level <0.0015 mg/cm2, they are ideal for HPLC solvent and sample preparation. Because of high non-specific binding, they are not recommended for protein solutions.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Compatible with aqueous and most organic solvents
- Autoclave friendly
- It can withstand temperatures up to 180°C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)