HNWP09000
Filtro a rete in nylon
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana in nylon con pori da 0,45 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Prodotti consigliati
Materiali
Nylon membrane
plain filter
white filter
Descrizione
0.45 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 90 mm diameter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Diametro
90 mm
Diam. filtro
90 mm
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice filtro: HPWP
Applicazioni
Membrana in nylon idrofila, grado di filtrazione 0,45 um, diametro 90 mm