Documenti fondamentali
XX1012500
Millipore
Kit portafiltro per microanalisi in vetro sinterizzato Millipore
25 mm, Glass frit membrane support, 15mL Funnel
Sinonimo/i:
Gruppo filtro Millipore, Portafiltri in vetro
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiali
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
fritted glass support (for filter)
parylene coating (on stopper)
silicone guide(s) (for alignment)
silicone stopper
tecniche
vacuum filtration: suitable
Altezza
15.2 cm (6 in.)
Diametro
2.5 cm (0.98 in.)
Diam. filtro
25 mm
Superficie filtrante
2.5 cm2
Capacità imbuto
15 mL
Raccordi
inlet funnel
No. 5 outlet stopper for standard 125 mL filtering flask (perforated silicone)
applicazioni
filtration
Compatibilità
for use with Glass Microanalysis Filter Holder
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Kit portafiltro per microanalisi in vetro sinterizzato Millipore
Schermo di supporto per membrane in vetro sinterizzato, imbuto da 15 ml
Il portafiltro per microanalisi in vetro sinterizzato Millipore è stato progettato per la filtrazione a vuoto di campioni liquidi di piccolo volume per l′analisi della contaminazione da particolato o di quella biologica.
L′articolo è un kit costituito da:
(Numero di catalogo - Descrizione)
XX1014704 - Imbuto in vetro borosilicato Millipore da 15 mL, 25 mm, chiusura in vetro smerigliato
XX1014703 - Pinza a molla Millipore, 25 mm, in alluminio anodizzato
XX1014702 - Base in vetro e tappo forato Millipore, 25 mm, supporto per membrana in vetro sinterizzato
ALIGNED05 - Guida per l′allineamento Millipore, 25 mm, conf. da 5 pz.
Caratteristiche & vantaggi
• Le tacche di volume indicano con chiarezza il volume del campione
• Il supporto per il filtro è disponibile in vetro sinterizzato o in acciaio inossidabile
Applicazioni
Analisi della contaminazione (non può essere impiegato con prefiltri spessi o con liquidi infiammabili)
Principio
Filtrazione sotto vuoto