XX2014718
Tappi Millipore per filtrazione sotto vuoto
No. 8, 9.5 mm (3/18 in.) hole, Silicone with parylene coating, 5/PK
Sinonimo/i:
Tappo di filtrazione Millipore, Tappo per vuoto
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Prodotti consigliati
Materiali
parylene coating (on stopper)
silicone stopper
tecniche
vacuum filtration: suitable
Diametro
41 mm
applicazioni
filtration
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Prodotto accessorio per filtrazione sotto vuoto Millipore in vetro
Tappi, N° 8, con foro da 9,5 mm (3/8”), in silicone rivestito in parylene, 5 pz./conf.
Questi prodotti accessori sono stati concepiti per consentire la sostituzione di parti contenute nei kit per filtrazione sottovuoto Millipore in vetro o per consentire l'allestimento di configurazioni alternative.
Questo articolo è un componente accessorio del kit portafiltri in acciaio inossidabile da 25 mm Millipore per applicazioni analitiche.
Tappi, N° 8, con foro da 9,5 mm (3/8”), in silicone rivestito in parylene, 5 pz./conf.
Questi prodotti accessori sono stati concepiti per consentire la sostituzione di parti contenute nei kit per filtrazione sottovuoto Millipore in vetro o per consentire l'allestimento di configurazioni alternative.
Questo articolo è un componente accessorio del kit portafiltri in acciaio inossidabile da 25 mm Millipore per applicazioni analitiche.