Documenti fondamentali
XX1012505
Millipore
Beuta codata da vuoto per filtrazione Millipore
125 mL, Threaded side-arm
Sinonimo/i:
Beuta per filtrazione sotto vuoto
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiali
borosilicate glass
tecniche
vacuum filtration: suitable
Altezza
4.3 cm (1.7 in.)
Diametro
2.7 in.
Capacità pallone
125 mL
Raccordi
No. 5 outlet stopper for standard 125 mL filtering flask (perforated silicone)
applicazioni
filtration
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Beuta da vuoto per filtrazione Millipore
125 mL, connettore laterale ad oliva
Queste beute da vuoto sono progettate per essere impiegate nelle operazioni di filtrazione sotto vuoto con i portafiltri in vetro classici Millipore.
Questo articolo è un componente accessorio del kit portafiltri per microanalisi in vetro.
Caratteristiche & vantaggi
• La coda ad oliva si collega alla sorgente di vuoto con un tubo flessibile da 3/8 (DI)
• Le beute da 1 L e da 4 L sono compatibili con tappi forati N. 8
• La beuta da 125 mL è compatibile con tappi forati N. 5
Applicazioni
Filtrazione sotto vuoto con i portafiltri in vetro classici Millipore.