Documenti fondamentali
GF47582017
Nitinol alloy, Ni55Ti45
500mm tube, 1.27mm outside diameter, 0.15mm wall thickness, 0.97mm inside diameter, superelastic
Sinonimo/i:
NI207130
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 475-820-17
L × spess. parete
500 mm × 0.15 mm
D.E. × D.I.
1.27 mm × 0.97 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)