Z741031
Aldrich® Essentials membrane filtration apparatus
funnel capacity 500 mL, flask capacity 1000 mL, frit size 47 mm (90-150 μm)
Sinonimo/i:
Filtration apparatus, Membrane filtration apparatus
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Chemrus
Capacità pallone
1000 mL
Dimens. frit
47 mm (90-150 μm)
Capacità imbuto
500 mL
Dimensione pori
90-150 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
Clear borosilicate glass membrane filtration apparatus for popular 47mm filter paper and nylon membranes for air, water and waste water analysis. Complete apparatus includes, Stainless steel pinch clamp, Filter flask, Funnel and Course porosity (90-150), membrane support piece with ground joint connection. Unit dis-assembles for easy cleaning. Membranes not included.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z741031-1EA | 4061837642616 |