Documenti fondamentali
XX1014700
Millipore
Supporto per filtri in vetro classici Millipore - Kit
47 mm, Glass frit membrane support, 300 mL funnel
Sinonimo/i:
Borosilicate glass filter holder
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiali
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
glass seal
silicone sleeve (for alignment)
silicone stopper (parylene treated)
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA 1613
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
suitable for EPA 300
tecniche
vacuum filtration: suitable
Altezza
22.9 cm
Diametro
7.6 cm
Diam. filtro
47 mm
Superficie filtrante
9.6 cm2
Capacità imbuto
300 mL
Raccordi
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
applicazioni
filtration
Compatibilità
for use with Classic Glass Filter Holder
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Supporti per classici filtri in vetro Millipore - Kit
Supporto per membrana in fritta di vetro, 47 mm, imbuto da 300 mL
Il supporto per classico filtro in vetro è un strumento essenziale per ogni laboratorio di ricerca. Il disegno multifunzione del supporto è adatto a una serie di applicazioni ed è disponibile in tre diversi materiali di supporto che lo rendono compatibile con le esigenze specifiche delle applicazioni dell′operatore.
L′articolo è un kit costituito da:
(Numero di catalogo - Descrizione)
XX1014704 - Imbuto in vetro Millipore, 300 mL, 47 mm, borosilicato, chiusura in vetro smerigliato
XX1014703 - Morsetto a molla Millipore, 47 mm, alluminio
XX1014702 - Base in vetro e tappo Millipore, 47 mm, supporto per membrana in fritta di vetro
ALIGNED05 - Guida per l′allineamento Millipore, 47 mm, conf. da 5
Caratteristiche e vantaggi:
• Progettato per caricare e rimuovere le membrane con facilità
• Tre diversi materiali di supporto per le membrane a scelta per adattarsi a una serie di applicazioni
• Sterilizzare con raggi UV o in autoclave con filtro posizionato per l′analisi batteriologica
Applicazioni:
Filtrazione e chiarificazione generale, analisi batteriologica, analisi della contaminazione con particolato di olii e liquidi idraulici, citologia esfoliativa
Applicazioni
Supporto per membrana in fritta di vetro, 47 mm, imbuto da 300 mL
Principio
Vuoto
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
Sterilizzare con raggi UV o in autoclave senza il filtro