Documenti fondamentali
XX5014700
Millipore
Portafiltri in vetro classici Millipore - Kit
47 mm, Glass frit membrane support, 500 mL funnel
Sinonimo/i:
Glass filter holder
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.43
Materiali
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
glass seal
parylene coating (on stopper)
silicone sleeve (for alignment)
silicone stopper
Livello qualitativo
tecniche
vacuum filtration: suitable
Altezza
22.9 cm
Diametro
8.0 cm
Diam. filtro
47 mm
Superficie filtrante
9.6 cm2
Capacità imbuto
300 mL
Raccordi
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
applicazioni
filtration
Compatibilità
for use with Classic Glass Filter Holder
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Portafiltro in vetro classici Millipore - Kit
Supporto per membrana in vetro sinterizzato, 47 mm, imbuto da 500 signaling
Il portafiltro in vetro classico è uno strumento essenziale per ogni laboratorio di ricerca. La modularità del portafiltro lo rende adatto ad una varietà di impieghi e, grazie anche alla disponibilità di supporti per membrana in tre materiali diversi, gli permette adattarsi alle esigenze specifiche di ogni vostra applicazione.′
L′articolo è un kit costituito da:
(Numero di catalogo - Descrizione)
XX1014704 - Imbuto in vetro borosilicato Millipore, 500 mL, 47 mm, chiusura in vetro smerigliato
XX1014703 - Pinza a molla Millipore, 47 mm, alluminio
XX1014702 - Base in vetro e tappo Millipore, 47 mm, supporto per membrana in vetro sinterizzato
ALIGNED05 - Guida per l′allineamento Millipore, 47 mm, conf. da 5 pz.
Caratteristiche e vantaggi
• Progettato perché le membrane possano essere posizionate e rimosse con facilità
• Per i supporti delle membrane, è possibile scegliere tra tre materiali diversi così da potersi adattare a una varietà di applicazioni differenti
• Nelle analisi batteriologiche è possibile sterilizzare con raggi UV o in autoclave con filtro posizionato
Applicazioni
Filtrazione e chiarificazione generale, analisi batteriologica, analisi della contaminazione da particolato di oli e liquidi idraulici, citologia esfoliativa
Principio
Filtrazione sotto vuoto
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
Sterilizzare con raggi UV o in autoclave senza il filtro