XX5514700
Kit portafiltri tutto in vetro Millipore
47 mm, Glass frit membrane support, 500 mL funnel
Sinonimo/i:
Portafiltro tutto in vetro
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
fritted glass support (for filter)
silicone sleeve (for alignment)
tubulated borosilicate glass cap
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA 1633
suitable for ISO 21675 2019
tecniche
vacuum filtration: suitable
Altezza
43 cm
Diam. filtro
47 mm
Superficie filtrante
9.6 cm2
Capacità pallone
1 L
Diametro pallone
13.7 cm
Capacità imbuto
300 mL
Diam. imbuto
8.0 cm
Raccordi
inlet funnel
6 mm (1/4 in.) O.D. outlet tubulated cap sidearm for vacuum
applicazioni
PFAS testing
filtration
Compatibilità
for use with All-Glass Filter Holder
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Schermo di supporto per membrane in acciaio inossidabile da 47 mm, imbuto da 300 mL
Il portafiltri “tutto-in-vetro” Millipore è stato progettato per la filtrazione di soluzioni acquose, liquidi organici o liquidi corrosivi per l′analisi della contaminazione da particolato. Il portafiltri può essere utilizzato anche per la preparazione dei solventi per HPLC. Il collegamento alla linea del vuoto è integrato nella base a campana del portafiltri, che chiude la beuta ed ha il codolo sopra il livello di uscita del filtrato. Questa soluzione impedisce l′aspirazione involontaria del filtrato nel tubo del vuoto. Inoltre, agevola il trasferimento del filtrato (ad es., i solventi per HPLC) consentendo il travaso dalla beuta di raccolta.
L′articolo è un kit costituito da:
(Numero di catalogo - Descrizione)
XX5014704 - Imbuto in vetro borosilicato Millipore, 500 mL, 47 mm, chiusura in vetro smerigliato
XX1014703 - Pinza a molla Millipore, 47 mm, alluminio
XX1514702 - Base in vetro e tappo Millipore, 47 mm, supporto per membrana in vetro sinterizzato
XX1514705 - Beuta con collo smerigliato Millipore, 1L
ALIGNED05 - Guida per l′allineamento Millipore, 47 mm, conf. da 5 pz.
Caratteristiche e vantaggi
• L′insieme tutto in vetro ha un′ampia compatibilità chimica
• Il liquido è a contatto con parti in vetro borosilicato, le superfici di tenuta sono in vetro smerigliato
• L′attacco del vuoto sulla campana della beuta semplifica il trasferimento del filtrato
Applicazioni:
Analisi della contaminazione da particolato, filtrazione di solventi per HPLC, operazioni comuni di filtrazione e chiarificazione
Applicazioni
Principio