Documenti fondamentali
XX1514705
Millipore
Bottiglia con collo smerigliato Millipore per filtrazione sotto vuoto
1L
Sinonimo/i:
Beuta di filtrazione sotto vuoto
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiali
borosilicate glass
tecniche
vacuum filtration: suitable
Capacità pallone
1 L
applicazioni
filtration
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Prodotto ausiliario Millipore in vetro per filtrazione sotto vuoto
Beuta con collo smerigliato, 1 L
Questi accessori sono stati concepiti per consentire la sostituzione di parti contenute nei kit per filtrazione sottovuoto Millipore in vetro o per consentire l'allestimento di configurazioni alternative.
Questo articolo è un componente accessorio dei kit portafiltri “tutto-in-vetro” Millipore e del kit Millipore MilliSolve.