SLW5810/4
Pyrex® Vacuum filtration system for 47 mm membranes
conical flask only
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 5810/4
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
5810/4
SciLabware
Descrizione generale
Parts for vacuum filtration system for 47 mm membranes
- Fully autoclavable
- Ideal for microbiology
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)