Documenti fondamentali
GF30991293
Silicon carbide
powder, mean particle size 17 micron, weight 50 g, green
Sinonimo/i:
SI516017
About This Item
Codice UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 309-912-93
Peso
50 g
Colore
green
Dimens. media particelle
17 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)