Key Documents
GF08821245
Titanium carbide
powder, max. particle size 5 micron, weight 100 g, purity 99.8+%
Sinonimo/i:
TI546020
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99.8%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 088-212-45
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
5 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)