Documenti fondamentali
GF23649037
Titanium carbide
powder, mean particle size (fsss) 3 micron, weight 100 g, purity 98.5%
Sinonimo/i:
TI546010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Saggio
98.5%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 236-490-37
Peso
100 g
Dimens. media particelle
3 μm (FSSR)
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)