GF14936092
Titanium carbide
powder, mean particle size <0.05 micron, weight 100 g, purity 99.8+%
Sinonimo/i:
TI546005
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.8%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 149-360-92
Peso
100 g
Dimens. media particelle
<0.05 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)