Key Documents
GF91920269
Titanium carbide
powder, 150 max. part. size (micron), weight 100 g, min. particle size 50 micron
Sinonimo/i:
TI546030
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 919-202-69
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
150 (micron)
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)