GF32877445
Silicon carbide
powder, mean particle size 0.1-1 micron, weight 100 g, purity 99%
Sinonimo/i:
SI516021
About This Item
Codice UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 328-774-45
Peso
100 g
Dimens. media particelle
0.1-1 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)