E51406
1-Ethynyl-1-cyclohexanol
≥99%
Sinonimo/i:
(1-Hydroxycyclohexyl)acetylene, (1-Hydroxycyclohexyl)ethyne, 1-Ethynyl-1-hydroxycyclohexane, 1-Ethynylcyclohexanal, 1-Ethynylcyclohexanol, 1-Hydroxy-1-ethynylcyclohexane, Ethynylcyclohexanol
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
P. ebollizione
180 °C (lit.)
Punto di fusione
30-33 °C (lit.)
Densità
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC1(CCCCC1)C#C
InChI
1S/C8H12O/c1-2-8(9)6-4-3-5-7-8/h1,9H,3-7H2
QYLFHLNFIHBCPR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?