E34307
Ethyl thioglycolate
97%
Sinonimo/i:
Ethyl mercaptoacetate
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.457 (lit.)
P. eboll.
54 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)CS
InChI
1S/C4H8O2S/c1-2-6-4(5)3-7/h7H,2-3H2,1H3
PVBRSNZAOAJRKO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
140.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
60.5 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?