669148
2-Ethylhexanethiol
97%
Sinonimo/i:
2-Ethyl-1-hexanethiol, 2-Ethylhexylmercaptan
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.457
Densità
0.843 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCCC(CC)CS
InChI
1S/C8H18S/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
UCJMHYXRQZYNNL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Inorganic nanomaterials are tunable by size, shape, structure, and/or composition. Advances in the synthesis of well-defined nanomaterials have enabled control over their unique optical, electronic, and chemical properties stimulating tremendous interest across a wide range of disciplines. This article illuminates some of the recent research advances of inorganic nanoparticles (NPs) in optoelectronics applications.