451088
6-Mercapto-1-hexanol
97%
Sinonimo/i:
6-Hydroxy-1-hexanethiol, 6-MCH, 6-Mercaptohexan-1-ol, 6-Mercaptohexanol, MCH
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: linker
Indice di rifrazione
n20/D 1.486 (lit.)
P. eboll.
225 °C (lit.)
Densità
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
thiol
Stringa SMILE
SCCCCCCO
InChI
1S/C6H14OS/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
UGZAJZLUKVKCBM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.