674974
6-Mercaptohexanoic acid
90%
Sinonimo/i:
MHA
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4846
Densità
1.0715 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCCCCS
InChI
1S/C6H12O2S/c7-6(8)4-2-1-3-5-9/h9H,1-5H2,(H,7,8)
CMNQZZPAVNBESS-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Ace(24310)
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Inorganic nanomaterials are tunable by size, shape, structure, and/or composition. Advances in the synthesis of well-defined nanomaterials have enabled control over their unique optical, electronic, and chemical properties stimulating tremendous interest across a wide range of disciplines. This article illuminates some of the recent research advances of inorganic nanoparticles (NPs) in optoelectronics applications.
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.