447528
11-Mercapto-1-undecanol
97%
Sinonimo/i:
11-Hydroxy-1-undecanthiol, 11-Hydroxyundecane-1-thiol
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
33-37 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C11H24OS/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h12-13H,1-11H2
ULGGZAVAARQJCS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?