74731
1-Octadecanethiol
purum, ≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
Mercaptan C18, Octadecyl mercaptan, Stearyl mercaptan
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Stato
solid
P. ebollizione
204-210 °C/11 mmHg (lit.)
Punto di fusione
30-33 °C (lit.)
Densità
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C18H38S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3
QJAOYSPHSNGHNC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- SAMs on gold quartz crystal resonators.
- on the tip of atomic force microscope probes.
- capacitive sensors.
Risultati analitici
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?