88670
2-Ethylhexyl thioglycolate
≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
2-EHTG
Saggio
≥95.0% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.461
P. ebollizione
255-260 °C (lit.)
Densità
0.972 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
thiol
Stringa SMILE
CCCCC(CC)COC(=O)CS
InChI
1S/C10H20O2S/c1-3-5-6-9(4-2)7-12-10(11)8-13/h9,13H,3-8H2,1-2H3
OWHSTLLOZWTNTQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- In the selective extraction of indium(III) and gallium(III).
- As a reagent in the synthesis of conjugated polymers based on thienoquinoidal building block.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
243.5 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
117.5 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?