D8801
2,6-Diacetylpyridine
98%
Sinonimo/i:
1,1′-(2,6-Pyridinediyl)diethanone, 1-(6-Acetylpyridin-2-yl)ethanone
Saggio
98%
Punto di fusione
79-82 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1cccc(n1)C(C)=O
InChI
1S/C9H9NO2/c1-6(11)8-4-3-5-9(10-8)7(2)12/h3-5H,1-2H3
BEZVGIHGZPLGBL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Iron and cobalt bis(imino)pyridyl complexes, catalysts for ethylene oligomerization.
- Thiosemicarbazone derivatives with potential application as anti-mycobacterial tuberculosis agent.
- Macrocyclic pentadentate nitrogen–sulphur donor ligands by [1+1] condensation with 1,2-di(o-aminophenylthio)ethane.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?