Documenti fondamentali
D222607
Sigma-Aldrich
4-Dodecylresorcinol
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)11C6H3-1,3-(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.43
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
powder
P. ebollizione
224-226 °C/6 mmHg (lit.)
Punto di fusione
79-81 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCc1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-13-14-17(19)15-18(16)20/h13-15,19-20H,2-12H2,1H3
JJWVPHWHEGQZOE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)