Key Documents
719579
Sigma-Aldrich
(±)-Catechin-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3C12H14O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[13C@@H]1[13CH2]c2c(O)cc(O)cc2O[13C@H]1c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O6/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7/h1-5,13,15-20H,6H2/t13-,15+/m1/s1/i6+1,13+1,15+1
PFTAWBLQPZVEMU-QLZQUIFCSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3