302589
2-Methylresorcinol
98%
Sinonimo/i:
2,6-Dihydroxytoluene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
264 °C (lit.)
Punto di fusione
114-120 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1c(O)cccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
ZTMADXFOCUXMJE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- C-5-bromo-2-hydroxyphenylcalix[4]-2-methylresorcinarene
- tripyrrane analogs
- series of novel aromatic benziporphyrins
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
275.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
135 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of Resorcinol 50 mg/mL; Pyrocatechol; 2-Methylresorcinol; 4-Methylcatechol; 2,5-Dimethylresorcinol 50 mg/mL; 3-Methylcatechol 50 mg/mL; 4-Nitrocatechol 50 mg/mL