36443
Tetrachlorocatechol
technical, ≥95.0% (HPLC)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Punto di fusione
193-195 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Oc1c(O)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H2Cl4O2/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h11-12H
RRBMVWQICIXSEO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)